Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%

Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%

Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue ABCRAB110341.1000
Irritant
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
N° de catalogue ABCRAB110341.1000
Fournisseur:  
Numéro CAS:  99-76-3
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%
Méthyle hydroxy-4 benzoate ≥99%

Glass bottle for solids, 1 kg

Numéro CAS:  99-76-3
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99% 1 * 1.000 g N° de catalogueA14289.0B

Le produit A14289.0B est un remplacement pour ABCRAB110341.1000 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.

Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless pH: 5.8 Melting Point: 125-128° Boiling Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 509801 Merck Reference: 14,6107 MDL No.: MFCD00002352

Synonymes:  Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:99-76-3
  • Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00002352
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Index Merck:14,6107
  • Point d'ébullition:∼280 °C (déc.)
  • Point de fusion:125…128 °C
  • Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-785-7
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.