Sample concentrators, Reacti Vap™
Reacti-Vap sample concentrator (9 port)
N° de catalogue HYPETS-18825
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Sample concentrators, Reacti Vap™
N° de catalogue HYPETS-18825
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Reacti-Vap Evaporators (9 port)
These evaporators are precision machined gassing manifolds. They provide simple, efficient evaporation by allowing the simultaneous or separate delivery of non-reactive pressurised gas to samples. They easily connect to single block Reacti-Therm™ modules.
Reacti-Vap III Evaporators (27 port)
These evaporators triple the number of samples to evaporate. Nine needles attach to each of the three individually regulated chambers. They easily connect to Reacti- Therm™ III modules.
Spécifications
- Désignation:Reacti-Vap sample concentrator (9 port)
- Seq:001
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HYPETS-18829Replacement height adjustment knobsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 51.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix