Caps
Cap, including EPDM O-ring, nuts, ferrules and colour-sleeve adapter, GL 45, 1 port for 1/16" tubing, 6 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing, PP
JOURJR-S-11006
These caps top bottles are available with two, three, or four colour-coded 1/4-28 thread for ¹/₈ or ¹/₁₆" O.Ø tubing.
- Filetage:GL 45
- Désignation:Cap, including EPDM O-ring, nuts, ferrules and colour-sleeve adapter
- Matière:PP
- Seq:05
- Raccord:1 port for 1/16" tubing, 6 ports for 1/8" and 1/16" OD tubing
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..