Extender tools
Extender tool, with 1/4"hex drive, Aluminium, Standard knurl
N° de catalogue UPCHP-291
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Aller à
Product Details & Documents
These tools made from aluminium or Delrin® can be used to tighten most knurled nuts in hard to reach places. For precise tightening, the extender tools listed with ¼" hex drives are designed to adapt to any torque wrench with a female ¼" socket.
Spécifications
- Désignation:Extender tool, with 1/4"hex drive
- Matière:Aluminium
- Seq:01
- À utiliser avec une tête de type:Standard knurl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..