Cup samplers
Échantillonneur de gobelets pour liquides, Acier inoxydable 316, 100 ml, 1500 mm, 55 mm
N° de catalogue SAMP5030A-1500
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Spécifications
- Ø:55 mm
- Capacité:100 ml
- Désignation:Échantillonneur de gobelets pour liquides
- Longueur:1500 mm
- Matière:Acier inoxydable 316
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatériau des poilsØ tête de la brosseLongueur totaleDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatériau des poilsØ tête de la brosseLongueur totaleDisponibilitéPrix