Tubes à usage unique 3 mL 12 x 55 mm. PS transparent. Sans bord. Ne conviennent ni pour les solvants, ni pour la centrifugation, ni pour les températures supérieures à +70ºC. Livrés sans bouchon (#SEMA1450 à commander séparément). 1 * 100 Pce
N° de catalogue SEMA1584
Fournisseur: SEMADENI
Frequently Bought Together