Boîtes d'assortiment
Boîtes d'assortiment
without lid, Multicolore, 330×220×50 mm
N° de catalogue SEMA0429
Fournisseur:   SEMADENI
Boîtes d'assortiment
N° de catalogue SEMA0429
Fournisseur:  SEMADENI
Boîtes d'assortiment
Boîtes d'assortiment
without lid, Multicolore, 330×220×50 mm
Prix
SFr. 27.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boîtes d'assortiment et de stockage en polystyrène, transparentes, avec couvercle à charnière et sans divisions.
Informations sur les accessoires: Les cloisons permettent de diviser les boîtes de rangement (330×220 mm) en plusieurs variantes. Disponibles en différentes couleurs. Les couvercles sont transparents.
Spécifications
  • Couleur:
    Multicolore
  • Désignation:
    without lid
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    330×220×50 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0446
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0442
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 62 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0443
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 62 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0445
    Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0436
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0435
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0444
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 62 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 6.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0437
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0431
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 23 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0441
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 62 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0448
    Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0449
    Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 211-2743
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0439
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 5.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0447
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SEMA0440
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 6.80