Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
1000 ml, 93 mm, 77 mm, 175 mm
N° de catalogue SEMA3039
Fournisseur:   SEMADENI
Jars, with screw cap
N° de catalogue SEMA3039
Fournisseur:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
1000 ml, 93 mm, 77 mm, 175 mm
Prix
SFr. 5.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparent.
  • With white screw cap
  • Cap seals the inner seal
Spécifications
  • Ø ext.:
    93 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    175 mm
  • Seq:
    03
  • Ø int. col:
    77 mm