ContactUsLinkComponent
Seaux d'évacuation de 60 L pour déchets solides. Coloris blancs, ronds, très solides, avec homologation UN 1H2/Y55/S. Avec couvercles hermétiques à emboîter. Avec deux poignées latérales. Ø supérieur 420 mm. Hauteur 570 mm. 1 * 10 Pce
N° de catalogue SEMA0091
Fournisseur:  SEMADENI
Seaux d'évacuation de 60 L pour déchets solides. Coloris blancs, ronds, très solides, avec homologation UN 1H2/Y55/S. Avec couvercles hermétiques à emboîter. Avec deux poignées latérales. Ø supérieur 420 mm. Hauteur 570 mm. 1 * 10 Pce
N° de catalogue SEMA0091
Fournisseur:  SEMADENI
Frequently Bought Together