ContactUsLinkComponent
Hobbock Eimer 5 lt weiss mit Deckel, weiss, sehr stabile runde Entsorgungseimer für feste Abfälle mit UN-Zulassung. Mit Metall-griff. Ø oben 230 mm. Höhe 205 mm. UN-Zulassung 1H2/Y6,5/S. 1 * 10 ST
Référence SEMA0133
Fournisseur:  SEMADENI
Hobbock Eimer 5 lt weiss mit Deckel, weiss, sehr stabile runde Entsorgungseimer für feste Abfälle mit UN-Zulassung. Mit Metall-griff. Ø oben 230 mm. Höhe 205 mm. UN-Zulassung 1H2/Y6,5/S. 1 * 10 ST
Référence SEMA0133
Fournisseur:  SEMADENI
Frequently Bought Together