Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, blanc
N° de catalogue SEMA3718
Fournisseur:   SEMADENI
Jars, with screw cap
N° de catalogue SEMA3718
Fournisseur:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
125 ml, 56 mm, 67 mm, blanc
Prix
SFr. 87.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Spécifications
  • Ø ext.:
    56 mm
  • Capacité:
    125 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Hauteur:
    67 mm
  • Seq:
    05