Storage Boxes
Storage Boxes
24 compartments, 335×225×55 mm
N° de catalogue SEMA5973
Fournisseur:   SEMADENI
Storage Boxes
N° de catalogue SEMA5973
Fournisseur:  SEMADENI
Storage Boxes
24 compartments, 335×225×55 mm
Prix
SFr. 26.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very stable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Multipurpose boxes for a wide range of uses.
Spécifications
  • Désignation:
    24 compartments
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    335×225×55 mm