ContactUsLinkComponent
Flacon centrifug. PP/PP 1000 ml. Coloris naturel translucide. Bouchon vissant en polypropylène (PP). Résiste aux acides et solvants. 7100xG. Collier d’étanchéité pour les vitesses élevées non fourni, à commander séparément. Ø ext. 97,5 mm. Hauteur 17 1 * 1 Pce
N° de catalogue SEMA0454
Fournisseur:  SEMADENI
Flacon centrifug. PP/PP 1000 ml. Coloris naturel translucide. Bouchon vissant en polypropylène (PP). Résiste aux acides et solvants. 7100xG. Collier d’étanchéité pour les vitesses élevées non fourni, à commander séparément. Ø ext. 97,5 mm. Hauteur 17 1 * 1 Pce
N° de catalogue SEMA0454
Fournisseur:  SEMADENI
Frequently Bought Together