Packaging and Storage Boxes
transparent, 61×40×19 mm, PS
N° de catalogue SEMA3386
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Spécifications
- Couleur:transparent
- Matière:PS
- Seq:08
- l×p×h:61×40×19 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..