Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
N° de catalogue GESTHT21
Fournisseur:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
N° de catalogue GESTHT21
Fournisseur:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×500 mm, 30...110 °C, 1800 W, Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Prix
1 780.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Zone de chauffe:
    350×500 mm
  • Puissance de chauffe:
    1800 W
  • Température:
    30...110 °C
  • Seq:
    12
  • l×p×h:
    364×514×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 21, aluminium alloy plate