Student standard pattern forceps
Student standard pattern forceps
Acier inoxydable, 115 mm, Serrated, Straight, 2,5 mm
N° de catalogue FSCI91100-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI91100-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Student standard pattern forceps
Student standard pattern forceps
Acier inoxydable, 115 mm, Serrated, Straight, 2,5 mm
Prix
SFr. 12.37
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    115 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip width:
    2,5 mm
  • Tip shape:
    Straight