Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Acier inoxydable, 26 mm, Curved, 10×1,75 mm
N° de catalogue FSCI18052-03
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Schwartz micro serrefines
N° de catalogue FSCI18052-03
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Schwartz micro serrefines
Schwartz micro serrefines
Strong clamp press, Acier inoxydable, 26 mm, Curved, 10×1,75 mm
Prix
SFr. 10.54
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Strong clamp press
  • Longueur:
    26 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    10×1,75 mm
  • Tip shape:
    Curved