CUTTER ANGLED OFFSET BONE NIPPERS W/STRO 1 * 1 Pce
Référence FSCI16101-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
CUTTER ANGLED OFFSET BONE NIPPERS W/STRO 1 * 1 Pce
Référence FSCI16101-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Frequently Bought Together
Aiguilles à dissection
Fournisseur: BOCHEM
Tamis analytiques
Fournisseur: Retsch GmbH
Vario - Grip Clamps
Fournisseur: HWS LABORTECHNIK
PROFIL 5 20X20 SCHWARZ ZUSCHNITT 1 * 3,68 m
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[DE]Impfösen aus Edelstahl-Spezialdraht 1 * 10 Pce
Fournisseur: schuett-biotec GmbH
Magnetic Stirring Bars, PTFE, cylindrical, with pivot ring, BOLA
Fournisseur: Bohlender
VWR®, Tamis de test, 350×60 mm
Fournisseur: VWR Collection
Potts-Smith forceps
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Tamis de test, 200×50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
Tamis analytiques, 200×50 mm
Fournisseur: Retsch GmbH
VWR®, Tamis de test, 200×50 mm
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Tamis de test, 450×70 mm, avec trous carrés
Fournisseur: VWR Collection
[EN]CLAMP MULTI PURPOSE CLM-ULTRA3DZL 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS