Gerald forceps
Gerald forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Curved, 1,4×1 mm
N° de catalogue FSCI11015-18
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Gerald forceps
N° de catalogue FSCI11015-18
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Gerald forceps
Gerald forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Curved, 1,4×1 mm
Prix
SFr. 38.48
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    02
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    1,4×1 mm
  • Tip shape:
    Curved