Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,2 mm
N° de catalogue FSCI11021-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 1×2 teeth
N° de catalogue FSCI11021-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Tissue forceps, 1×2 teeth
Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,2 mm
Prix
SFr. 15.57
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,7×1,2 mm
  • Tip shape:
    Straight