Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 145 mm, 1×2 teeth, Straight, 2×1,5 mm
N° de catalogue FSCI11021-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:145 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:2×1,5 mm
- Tip shape:Straight