Potts-Smith forceps
Acier inoxydable, 210 mm, Serrated, Curved, 1,8×1,5 mm
N° de catalogue FSCI11013-21
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:1,8×1,5 mm
- Tip shape:Curved