Tissue forceps, slim 1×2 teeth
Acier inoxydable, 155 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,7×1,3 mm
N° de catalogue FSCI11023-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, slim 1×2 teeth
N° de catalogue FSCI11023-15
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:155 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:04
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:1,7×1,3 mm
- Tip shape:Straight