Potts-Smith forceps
Acier inoxydable, 180 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,25×1 mm
N° de catalogue FSCI11024-18
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:180 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:1,25×1 mm
- Tip shape:Straight