Wagner scissors
Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm
N° de catalogue FSCI14069-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Wagner scissors
N° de catalogue FSCI14069-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Wagner scissors
Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm
Prix
SFr. 53.13
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Longueur:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur de lame:
    30 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..