Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Serrated, Straight, 2×1,25 mm, 2 mm
N° de catalogue FSCI11002-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:2×1,25 mm
- Tip width:2 mm
- Tip shape:Straight