Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 145 mm, Serrated, Straight, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
N° de catalogue FSCI11002-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:145 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:2,25×1,45 mm
- Tip width:2,25 mm
- Tip shape:Straight
- Cat. No.:FSCI11002-14