Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 250 mm, Serrated, Straight, 3,2×2 mm, 3,2 mm
N° de catalogue FSCI11002-25
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:250 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:3,2×2 mm
- Tip width:3,2 mm
- Tip shape:Straight