Semken forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Straight, 1,3×1 mm, 1,3 mm
N° de catalogue FSCI11008-13
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:130 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:1,3×1 mm
- Tip width:1,3 mm
- Tip shape:Straight