Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 150 mm, 39 mm, +
N° de catalogue FSCI14110-15
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
N° de catalogue FSCI14110-15
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 150 mm, 39 mm, +
Prix
SFr. 57.71
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Serrated:
    +
  • Longueur de lame:
    39 mm