Wagner scissors
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 30 mm, +
N° de catalogue FSCI14071-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Sharp/sharp, curved tips
- Longueur:120 mm
- Seq:03
- Serrated:+
- Longueur de lame:30 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..