Walton scissors
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 95 mm, 15 mm
N° de catalogue FSCI14077-09
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Walton scissors
N° de catalogue FSCI14077-09
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Walton scissors
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 95 mm, 15 mm
Prix
SFr. 60.46
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Longueur:
    95 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur de lame:
    15 mm