Walton scissors
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
N° de catalogue FSCI14077-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Walton scissors
N° de catalogue FSCI14077-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Walton scissors
Walton scissors
Sharp/sharp, curved tips, 105 mm, 18 mm
Prix
SFr. 64.59
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Longueur:
    105 mm
  • Seq:
    02
  • Longueur de lame:
    18 mm