Extra fine Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11153-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11153-10
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight