Dumont SS forceps
SS, Inox, 135 mm, Standard, Straight, 0,2×0,12 mm
N° de catalogue FSCI11203-23
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:SS
- Longueur:135 mm
- Matière:Inox
- Seq:02
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,2×0,12 mm
- Tip shape:Straight