Dumont #3 forceps
#3, Dumoxel, 120 mm, Standard, Straight, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11231-30
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Documents
FSCI11231-30_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Type:#3
- Longueur:120 mm
- Matière:Dumoxel
- Seq:02
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Straight