Dumont #4 forceps
#4, Dumoxel, 110 mm, Biology, Straight, 0,06×0,04 mm
N° de catalogue FSCI11242-40
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#4
- Longueur:110 mm
- Matière:Dumoxel
- Style de pointe:Biology
- Tip size:0,06×0,04 mm
- Tip shape:Straight