Dumont #5 forceps | Avantor
Dumont #5 forceps
#5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Katalognr. FSCI11251-20
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #5 forceps
Katalognr. FSCI11251-20
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont #5 forceps
Dumont #5 forceps
#5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Preis
SFr. 31.61
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Type:
    #5
  • Longueur:
    110 mm
  • Matière:
    Inox
  • Seq:
    09
  • Style de pointe:
    Standard
  • Tip size:
    0,1×0,06 mm
  • Tip shape:
    Straight