Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
N° de catalogue FSCI11055-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:07
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:0,8×0,7 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Curved