Iris forceps
Acier inoxydable, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
N° de catalogue FSCI11066-07
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:70 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:0,6×0,5 mm
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Straight