Bishop-Harmon forceps
Acier inoxydable, 85 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11070-08
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:85 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..