Extra fine Bonn scissors
Extra fine Bonn scissors
Sharp/sharp, straight tips, 85 mm, 13 mm
N° de catalogue FSCI14084-08
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Bonn scissors
N° de catalogue FSCI14084-08
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Bonn scissors
Extra fine Bonn scissors
Sharp/sharp, straight tips, 85 mm, 13 mm
Prix
SFr. 71.91
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Longueur:
    85 mm
  • Seq:
    03
  • Longueur de lame:
    13 mm