Hardened fine scissors
Hardened fine scissors
Sharp/sharp, curved tips, 110 mm, 26 mm
N° de catalogue FSCI14091-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Hardened fine scissors
N° de catalogue FSCI14091-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Hardened fine scissors
Hardened fine scissors
Sharp/sharp, curved tips, 110 mm, 26 mm
Prix
SFr. 72.37
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Longueur:
    110 mm
  • Seq:
    07
  • Longueur de lame:
    26 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..