Micro scissors
Micro scissors
Sharp, angled to side tips, 145 mm, 2,5 mm, 0,175 mm
N° de catalogue FSCI15031-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro scissors
N° de catalogue FSCI15031-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Micro scissors
Micro scissors
Sharp, angled to side tips, 145 mm, 2,5 mm, 0,175 mm
Prix
SFr. 376.06
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp, angled to side tips
  • Longueur:
    145 mm
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    0,175 mm
  • Longueur de lame:
    2,5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..