Bonn micro forceps
Acier inoxydable, 70 mm, Smooth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,3 mm
N° de catalogue FSCI11083-07
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:70 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Style de pointe:Smooth
- Tip size:0,3×0,25 mm
- Tip width:0,3 mm
- Tip shape:Straight