Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 300 mm, Serrated, Straight, 4×2,25 mm, 4 mm
N° de catalogue FSCI11000-30
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11000-30
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:14
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:4×2,25 mm
- Tip width:4 mm
- Tip shape:Straight