Bishop-Harmon forceps
Acier inoxydable, 85 mm, Serrated, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11069-08
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:85 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:01
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight