Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Curved, 2,8×1,4 mm, 2,8 mm
N° de catalogue FSCI11001-13
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11001-13
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Curved, 2,8×1,4 mm, 2,8 mm
Prix
SFr. 21.99
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    04
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    2,8×1,4 mm
  • Tip width:
    2,8 mm
  • Tip shape:
    Curved