S&T forceps
JF-5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,3×0,25 mm
N° de catalogue FSCI00108-11
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:JF-5
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,3×0,25 mm
- Tip shape:Straight