Live insect forceps
Live insect forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Blunt, Straight, 2,3×0,3 mm
N° de catalogue FSCI26030-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Live insect forceps
N° de catalogue FSCI26030-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Live insect forceps
Live insect forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Blunt, Straight, 2,3×0,3 mm
Prix
SFr. 20.15
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    02
  • Style de pointe:
    Blunt
  • Tip size:
    2,3×0,3 mm
  • Tip shape:
    Straight